Das System ist wie folgt ausgestattet:
Hauptmerkmale
  • Vorinstalliertes System, das vielseitige Möglichkeiten für Workflows bietet
  • Betriebsdruck von bis zu 150 MPa
  • Flussbereich von 100 nL/min bis 100 µL/min
  • Integrierte Funktionen für Autostart und automatisiertes Purgen
  • Fortlaufende Systemüberwachung im Hintergrund, um ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden
  • Diagnosemöglichkeiten zur schnellen Fehlerbehebung und für verbesserte Verfügbarkeit
  • Benutzeroberfläche mit Berührungsbildschirm, über die eine Geräteüberwachung, Steuerung und Wartungsunterstützung möglich ist
Besonderheiten der Pumpe
  • Binäre Pumpe mit zwei in Serie geschalteten Kolben je Kanal
  • Schwimmend gelagerte Kolben zur Kompensation kleiner mechanischer Toleranzen innerhalb der Spezifikation und damit höhere Robustheit der Pumpe
  • Ein Flowmeter für Flussraten von 100 nL/min bis 100 µL/min;
    bis auf die Systemkapillaren keine Änderungen an der Hardware erforderlich
  • Aktive Hinterspülung für eine hohe Lebensdauer von Kolben und Kolbendichtungen
  • Automatisierte Purge-Ventile für einfachen Startup und Diagnose
  • Integrierte Funktionen für Autostart und automatisiertes Purgen
  • Integrierte automatische Absperrventile verhindern das Austreten von Lösungsmitteln und gewährleisten ein störungsfreies Ansaugen von Lösungsmitteln
  • Integrierter Vakuumdegaser für die Nadel-Waschflüssigkeiten des Autosamplers
Besonderheiten des Autosamplers
  • Split-Loop-Injektionsprinzip mit geringer Verschleppung und zwei Nadel-Waschflüssigkeiten (schwach und stark)
  • Waschen von Nadel, Nadelsitz und Probenschleife von Innen mit schwacher und starker Waschflüssigkeit
  • Waschen der äußeren Nadelfläche mit schwacher und starker Waschflüssigkeit für minimale LC/MS-Verschleppung
  • Injektionsvolumina von bis zu 100 µL mit nur einem Hub
  • Injektionsvolumina über 100 µL durch mehrfaches Aufziehen zum Anreichern größerer Volumina
  • Integrierte Funktionen für Autostart und automatisiertes Purgen
  • Bodenerkennung, damit kleine Volumina mit minimalem Probenverlust aufgezogen werden können
  • Temperaturregelung zur Kühlung bzw. Erwärmung des Probenraums
  • Barcodeleser im Autosampler für die Erkennung von Probenhaltern, Mikrotiterplatten mit Barcodes und des Vanquish-Probenhalterformats
  • Aufnahme von Probenhaltern und Mikrotiterplatten mit dem von der Society for Biomolecular Screening definierten Flächenmaß (SBS-Flächenformat)
  • Hinterspülung durch den Kopf der Dosiereinheit, um die Lebensdauer der Dichtungen zu erhöhen
  • Integrierte Beladungsfunktion
Besonderheiten des Säulenthermostaten
  • Säulenraum (34 x 8 x 4 cm, B x H x T) für Säulen, Trap-Säulen und Kapillaren in verschiedenen Workflows
  • Platz für bis zu zwei Schaltventilen innerhalb des Säulenraums für fortschrittliche Anwendungen
  • Der Säulenraum und die darin befindlichen Komponenten können über einen großen Temperaturbereich thermostatisiert werden; dabei beträgt die minimale Temperatur 5 °C über Umgebungstemperatur und die maximale Temperatur 80 °C ohne Ventile oder 60 °C mit Vanquish Neo-Ventilen mit niedriger Dispersion (LD)
  • Optimiertes Design für gleichmäßigen Luftstrom und gleichmäßige Wärmeverteilung
  • Schnelle Aufwärmzeit (von 35 °C auf 65 °C ±1 °C in weniger als 12 Minuten)
  • Erweiterte Temperaturregelung für eine Temperaturstabilität von ±0,05 °C