Füllen Sie vor dem Betrieb des Systems den Behälter für die Hinterspülflüssigkeit.
TIPP
Um die Bildung von kleinen Luftblasen in den Schläuchen zu vermeiden, platzieren Sie die Behälter im Solvent Rack oder oberhalb des Systemturms.
Erforderliche Werkzeuge
Kapillarschneider
Vorbereitungen
Spülen Sie den Hinterspülbehälter gründlich aus. Ver­wenden Sie zum Spülen hoch­reines Lösungs­mittel.
Hinterspülflüssigkeit
Verwenden Sie 75% Isopropanol in Wasser und 0,1% Ameisensäure (in HPLC-Qualität; Aufbereitung nach Volumen, zum Beispiel 75 mL Isopropanol + 25 mL Wasser + 0,1 mL Ameisensäure).
Gehen Sie wie folgt vor
Spülschlauch und Behälterdeckel
Abbildung: Spülschlauch und Behälterdeckel
Nr.
Beschreibung
1
Spülschlauch
2
Schlauchführung
3
Behälterdeckel
4
Verschlusskappen
  1. Führen Sie den Schlauch durch die Schlauchführung.
  2. Führen Sie den Schlauch durch eine Öffnung im Deckel des Behälters. Die Schlauchführung verhindert, dass der Schlauch im Behälter verrutscht.
  3. Verschließen Sie die Öffnungen im Behälterdeckel mit Verschlusskappen.
  1. Befüllen Sie den Behälter mit Spülflüssigkeit.
  2. Drehen Sie den Flaschendeckel handfest an. Drücken Sie die Schlauchführung in die Öffnung im Behälterdeckel, um den Schlauch im Deckel zu arretieren.
  3. Stellen Sie den Behälter in das Solvent Rack.
  1. Prüfen Sie die Schläuche über den gesamten Flussweg hinweg:
  1. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an keiner Stelle im Flussweg geknickt, eingeklemmt oder gequetscht sind.
  2. Falls erforderlich, verwenden Sie einen Kapillarschneider, um die Schläuche auf die entsprechende Länge zuzuschneiden. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt zur Längsseite der Leitung.