Die Hinterspülung trägt dazu bei, die Lebensdauer von Kolben und Kolbendichtungen zu verlängern; ein Auskristallisieren und die Ablagerung von Partikeln auf den Kolben und Kolbendichtungen werden verhindert, wodurch andernfalls die Komponenten beschädigt werden könnten. Der Flussweg durch das Hinterspülsystem führt durch den Kopf der Dosiereinheit im Autosampler und die Pumpenköpfe in der Pumpe. Die Hinterspülung besteht aus den folgenden Teilen:
In der Pumpe: Hinterspülpumpe (Peristaltikpumpe), Hinterspülschläuche und Hinterspüldetektor (Tropfendetektor)
Im Autosampler: Hinterspülschläuche
Behälter für die Hinterspülflüssigkeit
Bei Auslieferung sind im System die Komponenten der Hinterspülung und die Schlauchverbindungen installiert.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Einlass-Port der Hinterspülung (rechter Port) |
2 | Hinterspülzufuhrleitung vom Behälter zum Einlass-Port |
3 | Hinterspül-Einlassschlauch vom Einlass-Port zum Kopf der Dosiereinheit |
4 | Kopf der Dosiereinheit |
5 + 6 | Hinterspülpumpen-Einlassschlauch |
7 | Hinterspülpumpe (Peristaltikpumpe) |
8 | Hinterspülschläuche in der Pumpe (dünne Schläuche), mit
|
9 | Detektor der Hinterspülung (Tropfendetektor) |