Im Säulenraum sind acht Säulenhaltespangen installiert. Befestigen Sie die Säulen an den Säulenhaltespangen mit Hilfe der Befestigungsclips aus dem Zubehörkit. Sie können die Befestigungsclips in jeder beliebigen Position an den Säulenhaltespangen anbringen.
Abbildung: Mögliche Positionen der Säulenbefestigungsclips
Erforderliche Teile
  • Säule, die für Ihre Anwendung erforderlich ist
  • Säulenbefestigungsclips
  • Selbstklebende Schaumstoffpads
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Drücken Sie den Ring in Pfeilrichtung leicht zusammen, um ihn vom Unterteil des Säulenbefestigungsclips abzuziehen.
  2. 112323
    Abbildung: Säulenbefestigungsclips
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Ring
    2
    Schaumstoffpad
    3
    Unterteil
  3. Im Lieferumfang der Befestigungsclips sind selbstklebende Schaumstoffpads enthalten. Kleben Sie zum Schutz der Säule auf der Innenseite jedes Unterteils eines dieser Pads auf.
  4. Setzen Sie das Unterteil des Säulenbefestigungsclips an der gewünschten Stelle auf die Haltespange auf und drehen Sie es um 90° im Uhrzeigersinn.
  5. Stellen Sie die Kapillarverbindungen an Säuleneingang und Säulenausgang her.
  6. Legen Sie die Säule in das Unterteil des Befestigungsclips und schieben Sie den Ring auf.
  7. Abbildung: Aufschieben des Rings
  8. Führen Sie die Kapillaren durch eine der in der Abbildung gezeigten Kapillarführungen.
  9. Abbildung: Kapillarführungen
  10. Um die Säuleneigenschaften einzustellen, führen Sie die Skripte aus: A03 - Trennsäulentyp festlegen und A04 - Trennsäulenspezifikationen festlegen (und A05 – Trap-Säulenspezifikationen festlegen nach Bedarf).
  11. Schalten Sie den Pumpenfluss ein.