Beschädigte Verpackung, Mängel bei Ankunft des Geräts
Überprüfen Sie die Transportverpackung auf Anzeichen äußerer Beschädigung und überprüfen Sie den Inhalt nach dem Auspacken auf Anzeichen mechanischer Beschädigungen, die auf dem Versandweg aufgetreten sein könnten.
Besteht der Verdacht, dass der Inhalt auf dem Versandweg in irgendeiner Weise beschädigt wurde, melden Sie etwaige Schäden sofort sowohl dem Transportunternehmen als auch Thermo Fisher Scientific. Nur bei sofortiger Reklamation kommt die Transportversicherung für die aufgetretenen Schäden auf.
Auspacken
ACHTUNG
Greifen Sie das Gerät zum Anheben oder Verschieben an den Tragegriffen. Transportieren oder heben Sie das Gerät niemals an den Gerätetüren. Dies führt zu Beschädigungen an den Türen oder am Gerät.
Gehen Sie wie folgt vor
Stellen Sie den Versandkarton auf den Boden und öffnen Sie ihn.
Entnehmen Sie das Zubehör.
Nehmen Sie das Gerät aus dem Versandkarton heraus: Greifen Sie das Gerät dazu an den Tragegriffen. Heben Sie das Gerät langsam und vorsichtig aus dem Versandkarton heraus.
Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche.
Entfernen Sie sonstiges Verpackungsmaterial. Einige Oberflächen wie die Türen des Geräts sind für den Transport durch Folien geschützt. Entfernen Sie etwaige Schutzfolien erst dann von den Oberflächen des Geräts, wenn dieses korrekt im Systemturm positioniert ist.
Greifen Sie das Gerät an den Tragegriffen und transportieren Sie es zum Aufstellungsort, falls es sich noch nicht dort befindet, und positionieren Sie das Gerät im Systemturm. Siehe Einbau des Säulenthermostaten in den Systemturm.
Entfernen Sie die Schutzfolien soweit vorhanden von allen Oberflächen.