Wann
Das System wird an einen anderen Ort transportiert.
Erforderliche Teile
4 Griffe
Verwenden Sie die Tragegriffe, die bei Auslieferung des Systems installiert waren und die 2 Bohrlöscher aufweisen.
8 Schrauben, die an den Griffen befestigt waren
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T30
Gehen Sie wie folgt vor
VORSICHT
Personenschäden und Schäden am System
Wenn Sie die Tragegriffe am Autosampler montieren und dann das System anheben, kann dies zu Personenschäden und zu Schäden am System führen.
Schieben Sie die Tragegriffe von der Rückseite her in die rechte und linke Schiene.
Schieben Sie die Griffe so weit nach vorne, dass der Abstand zwischen der Vorderseite der Schiene und der Vorderseite des Griffes circa 6 cm beträgt.
Ziehen Sie die Schrauben der Griffe an.
Schieben Sie die Tragegriffe von der Rückseite her in die rechte und linke Schiene.
Schieben Sie die Griffe so weit nach vorne, dass die Hinterseite der Griffe mit der Hinterseite der Schienen bündig abschließt.