Gehen Sie wie folgt vor
Wenn der Aufbau des Systems durch eine andere Person als einen Thermo Fisher Scientific-Servicetechniker erfolgt, folgen Sie den Schritten in diesem Kapitel.
  1. Um besser an alle Systemkomponenten zu kommen, entsperren Sie den Systemsockel mit den Systemsockelschlüsseln. So können Sie den Systemsockel etwas auf dem Arbeitstisch verschieben. Siehe Entsperren des Systemsockels.
  2. Schieben Sie den Systemturm in eine geeignete Position.
  3. Stecken Sie die Signal- und Netzkabel vom System Controller ab.
  1. Drücken Sie beide Federklemmen gleichzeitig und ziehen Sie den System Controller kräftig heraus.
Abbildung: Drücken der Federklemmen auf der linken und rechten Seite des System Controllers