Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T10
Gehen Sie wie folgt vor
Wenn der Aufbau des Systems durch eine andere Person als einen Thermo Fisher Scientific-Servicetechniker erfolgt, folgen Sie den Schritten in diesem Kapitel.
  1. Um besser an alle Systemkomponenten zu kommen, entsperren Sie den Systemsockel mit den Systemsockelschlüsseln. So können Sie den Systemsockel etwas auf dem Arbeitstisch verschieben. Siehe Entsperren des Systemsockels.
  2. Schieben Sie den Systemturm in eine geeignete Position.
  3. Ziehen Sie die zwei Display-Stecker vom System Controller ab.
  4. Entfernen Sie die Kabelabdeckung.
  5. Entfernen Sie das Display-Kabel aus der Schiene und aus den Kabelhalterungen.
  6. Halten Sie den Nutenstein mit der rechten Hand und von außen entfernen Sie die Schraube aus einer der Bohrungen, die mit einem Kreis gekennzeichneten sind, mit der linken Hand.
  7. Abbildung: Lösen der Nutensteinschraube
  8. Entfernen Sie den Nutenstein.
  9. Lösen Sie die 2 Schrauben in den zwei oberen Bohrungen.
  10. Abbildung: Lösen der Schrauben
  11. Schieben Sie das Display zur System-Rückseite und entfernen Sie es.
  12. Befestigen Sie die oberen 2 Schrauben und befestigen Sie den Nutenstein mit einer Schraube.
Abbildung: Die am Display zu befestigenden Schrauben