An folgenden Dingen können Sie erkennen, dass während des Systembetriebs ein Problem aufgetreten ist.
Indikator | Beschreibung |
|---|---|
Statusanzeigen | Das System zeigt den Status folgender Komponenten an:
|
Alarme bei Undichtigkeiten | Undichtigkeiten stellen ein potentielles Risiko für die Sicherheit und für das Chromatographie-Ergebnis dar. Wenn der Leaksensor auf eine Undichtigkeit anspricht, ertönt daher ein akustisches Signal, erscheint eine Meldung im Benachrichtigungsfenster und die Statusanzeige leuchtet rot. Folgen Sie den Anweisungen unter Testen auf Undichtigkeit. |
Meldungen | Wenn die Firmware eines Systemmoduls ein Problem erkennt, erscheint eine Meldung in dem Benachrichtigungsfenster. Das Benachrichtigungsfenster speichert alle Warnungen und Fehler der Systemmodule und des System-Controllers seit dem letzten Booten des System-Controllers. |
Analyseprobleme | Informationen zum Lösen von Analyseproblemen, wie zum Beispiel Peak- und Retentionszeitschwankungen, finden Sie in den entsprechenden Abschnitten unter System-Fehlersuche. |
In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu Meldungen und Störungen, die während des Systembetriebs auftreten können, und Sie finden Hilfe bei der Fehlersuche und Fehlerbehebung.
Zusätzliche Unterstützung
Wenn Sie eine Störung mithilfe der Beschreibungen in diesem Kapitel nicht selbst beheben können, oder Sie auf Probleme stoßen, die hier nicht beschrieben sind, wenden Sie sich an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten. Kontaktinformationen finden Sie am Anfang dieser Betriebsanleitung.
Halten Sie zur leichteren Identifizierung Ihres Gerätes bei der Kommunikation mit Thermo Fisher Scientific die Bestellnummer und die Seriennummer des Systems bereit. Diese Daten können Sie dem Typenschild entnehmen, das sich in der Schublade im Systemsockel befindet.