Der Säulenthermostat ist für das Vanquish-System optional. Die Module des Systems werden in einem Systemturm aufgebaut, wobei die genaue Anordnung von der Systemkonfiguration abhängt.
Erforderliche Werkzeuge
  • Schraubendreher, Torx T10
  • Schraubendreher, Torx T20
Vorbereitungen
Wenn das System bereits in Betrieb ist:
  1. Schalten Sie den Pumpenfluss aus.
  2. Schalten Sie das System aus.
  3. Trennen Sie die Schläuche von den Behältern.
  4. Entfernen Sie die Behälter aus dem Solvent Rack.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Lösen Sie mit einem Schraubendreher (Torx T10) die Schrauben, die die Blechklammer am Autosampler befestigen.
  1. Entfernen Sie die Blechklammer.
  2. TIPP
    Bewahren Sie die Blechklammer und die Schrauben auf. Sie benötigen diese gegebenenfalls bei einem künftigen Transport.
  3. Abbildung: Entfernen der Blechklammer (hier: Autosampler)
  1. Heben Sie das Solvent Rack vorne an und ziehen Sie das Solvent Rack nach vorne heraus.
  2. Heben Sie den Säulenthermostaten mit Hilfe der Tragegriffe an. Setzen Sie den Säulenthermostaten ca. 5 cm vor dem Ende der Schiene auf dem Autosampler auf. Schieben Sie den Säulenthermostaten nach hinten, bis er einrastet.
  3. Lösen Sie die Schrauben an den Tragegriffen mit einem Schraubendreher (Torx T20), bis Sie den Tragegriff in der Schiene bewegen können. Entfernen Sie die Schrauben nicht vollständig von den Tragegriffen.
  4. Tragegriffe
    Abbildung: Tragegriffe
    Nr.
    Komponente
    1
    Tragegriffe
    2
    Befestigungsschraube (eine Schraube an jedem Tragegriff)
  5. Ziehen Sie die Tragegriffe zur Rückseite des Säulenthermostaten hin aus den Schienen heraus.
  6. Herausziehen des Tragegriffs aus der linken Schiene
    Abbildung: Herausziehen des Tragegriffs aus der linken Schiene
  7. Setzen Sie das Solvent Rack ca. 5 cm vor dem Ende der Schiene auf dem Säulenthermostaten auf. Schieben Sie das Solvent Rack nach hinten, bis es einrastet.
  8. Verbinden Sie die Schläuche mit den Behältern.
  9. Schließen Sie den Drainage-Ablauf des Säulenthermostaten an die Systemdrainage an.
  10. Schließen Sie das Netzkabel, die USB- und System-Interlink-Kabel an den Säulenthermostaten an.