Bevor Sie das System einschalten, installieren Sie den Säulenthermostat, insofern Ihre Systemkonfiguration einen Säulenthermostaten enthält.
Ein-/Ausschalter und Hauptnetzschalter
Die Abbildung zeigt die Ein-/Ausschaltelemente des Systems.
321
Abbildung: Ein-/Ausschalter und Hauptnetzschalter
Nr.
Beschreibung
1
System-Ein-/Ausschalter
2
Ein- und Ausschalter des System-Controllers
3
Hauptnetzschalter
Vorbereitungen
  1. Stellen Sie sicher, dass die Transportsicherungsschraube des Autosamplers korrekt gelöst ist.
  2. ACHTUNG
    Schäden am System
    Bevor Sie das Vanquish-System einschalten, vergewissern Sie sich, dass die Transportsicherungsschraube korrekt gelöst wurde, um Schäden am System zu vermeiden.
  3. Vergewissern Sie sich, dass die Chromatographie-Software auf dem Datensystemrechner installiert ist. Die erforderlichen USB-Treiber werden automatisch geladen und das Windows™-Betriebssystem kann die Systemmodule erkennen, wenn das System eingeschaltet wird.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Schalten Sie jedes Systemmodul (Pumpe, Autosampler, optionaler Säulenthermostat) über dessen Hauptnetzschalter ein. Schalten Sie den Autosampler ein, ehe Sie den Pumpenfluss einschalten und sich Druck aufbaut.
    Die Hinterspülung wird über die Pumpe eingeschaltet und gesteuert. Jedes Mal, wenn Sie die Pumpe einschalten, führt sie zunächst einen Hinterspülzyklus durch.
  2. Schalten Sie den System-Controller über den Hauptnetzschalter ein.
    Um den System Controller einzuschalten, genügt es, den Hauptnetzschalter zu betätigen (Betätigung des Ein-/Ausschalters ist nicht nötig). Nachdem der System-Controller gebootet hat, leuchtet die Status-LED.
  3. Schalten Sie das System über den System-Ein-/Ausschalter am Systemsockel an.