WARNUNG
Austritt gefährlicher Substanzen
Gefährliche Substanzen können aus Waste-Leitungen und Abfallbehältern austreten, wenn die Verbindungen und die Abfallbehälter nicht korrekt installiert sind. Der Kontakt mit diesen Substanzen kann Gesundheits- und Sicherheitsrisiken darstellen.
Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Installation der Verbindungen und Behälter, indem Sie das Drainagesystem testen (siehe Testen des Drainagesystems).
Tritt im System eine Undichtigkeit auf, fließt die Flüssigkeit über den Drainage-Ablauf am Vanquish-Systemsockel in den Abfall.
Ableiten von Flüssigkeiten in den Abfall
Diese Flüssigkeiten werden durch den Drainage-Ablauf rechts unten an der Leckage-Wanne in die Systemdrainage des Vanquish-Systems geleitet:
  • Flüssigkeiten, die sich in den Leckage-Wannen sammeln
  • Abfallflüssigkeiten aus den Nadel-Waschsystemen und der Drainagepumpe des Autosamplers
  • Abfallflüssigkeit vom Flowmeter
123
Abbildung: Übersicht der Waste-Leitungen
Nr.
Beschreibung
1
Ablaufschlauch des Nadel-Waschsystems
2
Ablaufschlauch der Drainagepumpe
3
Flowmeter-Abfallleitung (Purge Out)
Für das Ableiten von Flüssigkeiten in den Abfall, siehe Anschließen des Ablaufschlauchs am System-Drainage-Ablauf.
Um das Drainage-System zu testen, wenn die Waste-Leitung angeschlossen ist, siehe Testen des Drainagesystems.
TIPP
Falls erforderlich, verwenden Sie einen Kapillarschneider, um die Schläuche auf die entsprechende Länge zuzuschneiden. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt und stellen Sie sicher, dass der Schlauch frei von Kerben und Graten ist.