Direkt hinter den Gerätetüren sind die für den Anwender zugänglichen Komponenten und Flussverbindungen der Geräte leicht erreichbar.
Öffnen der Gerätetüren
  1. Öffnen Sie die linke Gerätetür.
  2. Öffnen Sie die rechte Gerätetür.
Öffnungsmechanismus des Autosamplers
Die linke Tür des Autosamplers verfügt über einen Mechanismus, der die Tür automatisch öffnet, wenn der Autosampler ausgeschaltet ist, um eine ordnungsgemäße Belüftung des Probenraums zu ermöglichen. Bei einem Stromausfall, oder wenn das Netzkabel gezogen wird, während der Autosampler einschaltet ist, öffnet der Mechanismus die linke Gerätetür automatisch.
Öffnen der Gerätetüren (hier: Autosampler)
Abbildung: Öffnen der Gerätetüren (hier: Autosampler)
Schließen der Gerätetüren
  1. Schließen Sie die rechte Gerätetür.
  2. Schließen Sie die linke Gerätetür.
Schließmechanismus des Autosamplers
Wenn der Autosampler eingeschaltet ist, kann die linke Gerätetür geschlossen werden.