Ein Servicetechniker von Thermo Fisher Scientific installiert das Vanquish Neo-System einschließlich aller mitgelieferten Module, Optionen und Teile, und nimmt das System in Betrieb. Der Servicetechniker prüft, dass das Vanquish Neo-System korrekt installiert wurde und alle Module sowie das gesamte System unter Einhaltung der Spezifikationen funktionieren. Der Servicetechniker führt zudem die Grundfunktionen und wichtigsten Merkmale vor.
Wenn der Aufbau des Systems durch eine andere Person als einen Thermo Fisher Scientific-Servicetechniker erfolgt, folgen Sie den Schritten in diesem Kapitel.
Die unten aufgeführten Schritte stellen die grobe Installationsprozedur dar. Führen Sie die einzelnen Schritte in den angegebenen Kapiteln in der gezeigten Reihenfolge durch.
Beachten Sie alle Sicherheitshinweise
Siehe Sicherheitshinweise für die Installation
Beachten Sie alle Anforderungen an den Aufstellungsort
Siehe Anforderungen an den Aufstellungsort
Optional: Installieren Sie den Säulenthermostat und dessen Zubehör
Siehe Installation des Säulenthermostaten
Entfernen Sie alle Transportsicherungen des Autosamplers
Siehe Entfernen der Transportsicherungen des Autosamplers
Montieren Sie das Display
Siehe Montieren des Displays
Schließen Sie Kabel an
Siehe Anschließen der Kabel
Optional: Schließen Sie ein Massenspektrometer an
Siehe Anschließen eines Massenspektrometers
Stellen Sie die Flussverbindungen her
Siehe Anschließen der Flussverbindungen
Befüllen Sie die Flüssigkeitsbehälter
Siehe Füllen der Lösungsmittelbehälter, Füllen des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit und Füllen der Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit
Schalten Sie das System ein
Siehe Einschalten des Systems nach der Installation
Schließen Sie das System an ein Geräte-LAN an
Siehe Integrieren in ein Geräte-LAN
Bereiten Sie das Gerät für die Erstinbetriebnahme vor
Siehe Vorbereiten des Systems für den ersten Betrieb