Der Säulenraum kann thermostatisiert werden.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Schalten Sie die Temperaturregelung im Vanquish User Interface oder durch Drücken der Taste TEMP CTRL ein.
  2. Wählen Sie die Solltemperatur im Chromatographie-Datensystem oder im Säulenthermostat-Bereich auf dem Startfenster im Vanquish User Interface. Prüfen Sie, dass die Thermostatisierungstemperatur für folgende Teile geeignet ist:
    • Ventile
    • Säulen
Hinweise zum Einstellen der Temperatur
Der Säulenthermostat hat kein aktives Kühlsystem. Beachten Sie Folgendes:
    • Sie können die Temperatur im Säulen­thermostaten nicht unter die Temperatur senken, die sich aus der Umgebungs­tem­peratur und der Eigenerwärmung des Gerätes ergibt.
    • Der Temperatursollwert muss immer mindestens 5 °C höher als die Umgebungstemperatur eingestellt werden.
Der Zustand Ready
Das Property Ready im Chromatographie-Datensystem gibt an, ob der Säulenthermostat betriebsbereit ist (Ready). Solange der Säulenthermostat nicht betriebsbereit ist (NotReady), können Sie nicht mit der Analyse beginnen. Die Einstellungen, die Sie für Ready Temp Delta und Equilibration Time vornehmen, beeinflussen die Zeit, die der Säulenthermostat benötigt, um in den Zustand Ready zu gelangen.
Ready Temp Delta
Ready Temp Delta gibt an, um wieviel Grad die aktuelle Temperatur über bzw. unter der vorgegebenen Solltemperatur liegen darf. Weicht die aktuelle Temperatur um mehr als den hier eingegebenen Wert von der Solltemperatur ab, geht der Säulenthermostat in den Zustand NotReady über und ist nicht betriebsbereit.
Beispiel: Temperatursollwert: 45 °C, Ready Temp Delta: 1 °C
Der Säulenthermostat ist betriebsbereit (Ready), wenn die aktuelle Temperatur für die Equilibration Time zwischen 44 °C und 46 °C liegt. Liegt die aktuelle Temperatur außerhalb dieses Bereichs, geht der Säulenthermostat in den Zustand NotReady über.
Äquilibrierdauer
Gibt an, wie lange die gewünschte Temperatur, unter Berücksichtigung der Einstellung unter Ready Temp Delta, stabil bleiben muss, ehe der Säulenthermostat betriebsbereit ist und mit der Analyse begonnen werden kann.
Beispiel: Temperatursollwert: 45 °C, Ready Temp Delta: 1 °C, Equilibration Time: 0,5 min
Der Säulenthermostat ist betriebsbereit (Ready), wenn die aktuelle Temperatur zwischen 44 °C und 46 °C liegt und 0,5 Minuten gehalten wird.
Beachten Sie folgende Hinweise:
  • Je kleiner der gewählte Wert für Ready Temp Delta und je größer der Wert für Equilibration Time ist, desto länger dauert es, bis der Säulenthermostat betriebsbereit ist und Sie mit der Datenaufnahme bzw. Analyse beginnen können.
  • Äußere Umstände, wie Zugluft oder Klimaanlagen, können dazu führen, dass der Säulenthermostat gar nicht oder nur nach sehr langer Äquilibrierzeit in den Zustand Ready übergeht.
  • Beachten Sie, je besser das System äquilibriert ist, desto besser sind die chromatographischen Ergebnisse.