Im Autosampler kann der Probenraum thermostatisiert werden.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Aktivieren Sie die Temperaturregelung im Chromatographie-Datensystem oder im Autosampler-Bereich auf dem Startfenster im Vanquish User Interface.
  2. Legen Sie die Solltemperatur fest. Prüfen Sie, dass die Thermostatisierungstemperatur für Ihre Proben geeignet ist.
TIPP
Der Autosampler speichert beim Ausschalten die Solltemperatur. Überprüfen Sie die Temperatur beim Einschalten des Autosamplers und passen Sie sie gegebenenfalls an.