Die Abbildung zeigt die Komponenten des Solvent Racks.
2c2a1a2b12
Abbildung: Solvent Rack-Komponenten
Nr.
Beschreibung
1
Solvent Rack
1a
Magnetische Vorderseite
An der Vorderseite des Solvent Racks können magnetische Etiketthalter angebracht werden, zum Beispiel, um das System mit einem kundenspezifischen Systemnamen zu kennzeichnen. Etiketten sind im Zubehörkit enthalten.
2
Einsatz für Flaschen1
Bietet Mulden für folgende Behälter:
2a
5 Mulden für 1-L-Behälter
2b
2 Mulden für 2-L-Behälter
2c
4 Mulden für 0,25-L-Behälter
1: Der Einsatz für Flaschen lässt sich leicht herausnehmen. Wenn Sie den Einsatz für Flaschen herausnehmen, verwenden Sie vorzugsweise nur die Flüssigkeitsbehälter, die mit dem System mitgeliefert werden. Wenn Sie andere Flüssigkeitsbehälter verwenden, zum Beispiel mit einer größeren Kapazität, stellen Sie sicher, dass der Systemturm stabil steht und nicht kippt. Wenn Sie Zweifel an der Kippsicherheit haben, installieren Sie eines der Kits zur Stabilisierung (siehe Zubehörkit).