Für die System-Interlink-Anschlüsse ist ein spezielles System-Interlink-Kabel erforderlich (Cat. 6-Kabel).
System-Interlink-Kabel
Abbildung: System-Interlink-Kabel
Die System-Interlink-Verbindungen von einem Systemmodul zum anderen sind bis auf die Verbindungen zum optionalen Säulenthermostat vorinstalliert.
1234
Abbildung: System-Interlink-Anschlüsse
Nr.
Beschreibung
-
System-Interlink-Verbindung:
1
Vom Systemsockel zum System-Controller
2
Vom System-Controller zur Pumpe
3
Von der Pumpe zum Autosampler
4
Vom Autosampler zum Säulenthermostat (falls installiert)
Wenn ein Säulenthermostat installiert ist (optional)
  1. Entfernen Sie die Kappe, die den rechten Port System Interlink am Autosampler abdeckt.
  2. Schließen Sie das eine Ende des System-Interlink-Kabels an den Port System Interlink am Säulenthermostaten an, und verbinden Sie das andere Ende mit dem rechten Port System Interlink am Autosampler (wie in der Abbildung gezeigt).