Für alle USB-Verbindungen wird ein Standard-USB-Kabel (Typ A auf Typ B) benötigt.
USB-Kabel
Abbildung: USB-Kabel
Der flache, rechteckige Stecker ist der Stecker Typ "A". Der kleinere, sechseckige Stecker ist der Stecker Typ "B".
TIPP
  • Ein USB-Kabel darf laut Norm maximal 5 m lang sein. Die Länge der USB-Verbindung zum Rechner oder nächsten USB-Hub darf 5 m nicht überschreiten.
  • Vergewissern Sie sich nach dem Anschluss der USB-Kabel, jedoch bevor Sie ein Gerät zum ersten Mal einschalten, dass die Chromatographie-Software auf dem Rechner installiert ist. Die benötigten USB-Treiber werden automatisch geladen und das WindowsTM-Betriebssystem kann das Gerät erkennen, wenn dieses eingeschaltet ist.
123
Abbildung: USB-Verbindungen (hier: mit installiertem Säulenthermostat)
Nr.
Beschreibung
-
USB-Anschluss:
1
Von der Pumpe zum Rechner
2
Vom Autosampler zur Pumpe
3
Vom Säulenthermostat (falls installiert) zur Pumpe
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Schließen Sie an Autosampler, Pumpe und Säulenthermostat (falls installiert) das USB-Kabel mit dem Stecker Typ "B" an den Port USB an.
  2. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels von der Pumpe (Typ "A") an den Hub USB (2.0 oder höher) am Rechner an.
  3. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels von den anderen Modulen (Typ "A") an den Hub USB an der Pumpe an.
Eine Steuerung der Module, die über einen Hub USB an einem anderen Modul angeschlossen sind, ist nur möglich, wenn das Modul mit dem Hub eingeschaltet ist.
ACHTUNG
  • Verwenden Sie keine beschädigten Kommunikationskabel. Tauschen Sie das Kabel aus, wenn Sie den Verdacht haben, das Kabel sei beschädigt.
  • Verwenden Sie nur die von Thermo Fisher Scientific für den Anschluss des Systems angebotenen Anschlusskabel, um eine einwandfreie Funktion der Verbindung zu gewährleisten.