Die für den Anwender zugänglichen Komponenten des Säulenthermostaten befinden sich direkt hinter den Gerätetüren.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Tastatur |
2 | Linkes Säulenschaltventil (falls installiert; hier: Vanquish-Ventil) |
3 | Säulen-ID-Ports |
4 | Lüfter |
5 | Temperatursensor |
6 | Kapillarführungen |
7 | Rechtes Säulenschaltventil (falls installiert; hier: Vanquish-Ventil) |
8 | Typenschild mit Angabe von Modulnamen, Seriennummer, Teilenummer und Revisionsnummer |
9 | Einbaupositionen für den passiven Vorheizer |
10 | Säulenhaltespangen |