Die folgenden Elemente stehen zur Verfügung:
STATUS-LED
Über die STATUS-LED können Sie schnell den Betriebszustand des Gerätes erkennen. Wenn die Gerätetüren geschlossen sind, zeigt die LED-Leiste an der Vorderseite den Betriebszustand an.
Tasten
Über die Tasten können Sie einige Funktionen direkt am Gerät ausführen. Beim Drücken einer Taste bestätigt ein akustisches Signal, dass die Aktion ausgeführt wird.
STATUS-LED
Die STATUS-LED auf der Tastatur zeigt die folgenden Informationen an:
STATUS-LED | Beschreibung |
---|---|
Aus (dunkel) | Das Gerät ist ausgeschaltet. |
Grün | Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß. |
Rot | Ein Problem oder Fehler ist aufgetreten. Prüfen Sie die Meldung auf dem Benachrichtigungsfenster. Abhilfemaßnahmen finden Sie unter Fehlersuche. |
Informationen zu den LEDs neben einer Taste auf der Tastatur finden Sie in der Tabelle zu den Tasten.
Tasten auf der Tastatur
Die Tasten haben folgende Funktion:
Autosampler und Pumpe
Taste | Funktion |
---|---|
DOCK | Durch Drücken dieser Taste wird der gewählte Pumpenkopf in die geeignete Position für Wartungsarbeiten gebracht, zum Beispiel für den Tausch von Pumpenkopf oder Kolben. Wenn sich der Pumpenkopf in der Position für Wartungsarbeiten befindet, beginnt die LED neben der Taste FLOW grün zu blinken. Durch erneutes Drücken der Taste wird der Pumpenkopf in die Betriebsposition zurückgefahren. Die LED blinkt nicht mehr grün. |
FLOW | Durch Drücken der Taste wird der Fluss gestartet oder gestoppt, wobei die gewählte Flussrate und die Lösungsmittelzusammensetzung berücksichtigt werden. Die LEDs L und R neben der Taste beziehen sich auf den linken bzw. rechten Pumpenkopf:
|
MUTE ALARM | Ein akustisches Signal ertönt, wenn das Gerät ein Problem erkannt hat, zum Beispiel eine Undichtigkeit. Drücken Sie diese Taste, um das akustische Signal für den aktuellen Alarm auszuschalten. Beseitigen Sie die Ursache innerhalb von 10 Minuten. Andernfalls ertönt das Signal erneut. Wenn das Gerät ein anderes Problem erkennt, ertönt sofort wieder ein akustisches Signal. |
PURGE | Reserviert für zukünftige Verwendung. Informationen zum Purgen finden Sie unter Purgen (Übersicht). |
ROTATE | Durch Drücken der Taste können Sie den Drehteller gegen den Uhrzeigersinn zur nächsten Beladungsposition drehen. |
SELECT | Autosampler
Pumpe Durch Drücken der Taste wird der Pumpenkopf ausgewählt, für den Sie eine DOCK-Funktion über die Tastatur ausführen können:
|
SERVICE | Die Taste hat folgende Funktionen:
|
VALVE | Durch Drücken der Taste können Sie das Injektionsventil in die Position Bypass schalten. Die LED B leuchtet grün, wenn sich das Injektionsventil in der Position Bypass befindet. |
WASH | Das Drücken der Taste startet einen Waschzyklus des Nadeläußeren, in dem die Nadel von außen im Waschport gewaschen wird. Nach dem Nadel-Waschzyklus fährt die Nadel zurück zum Nadelsitz. |
Säulenthermostat
Taste | Funktion |
---|---|
MUTE ALARM | Ein akustisches Signal ertönt, wenn das Gerät ein Problem erkannt hat. Drücken Sie diese Taste, um das akustische Signal für den aktuellen Alarm auszuschalten. Beseitigen Sie die Ursache innerhalb von 10 Minuten. Andernfalls ertönt das Signal erneut. Wenn das Gerät ein anderes Problem erkennt, ertönt sofort wieder ein akustisches Signal. |
TEMP CTRL | Durch Drücken der Taste wird die Temperaturregelung ein- oder ausgeschaltet:
|
VALVE LEFT | Durch Drücken der Taste schalten Sie das linke Säulenschaltventil (falls ein Ventil installiert ist). Durch Drücken und Halten der Taste starten Sie die Funktion "Catch Valve", wenn ein VICI-Ventil in der linken Ventilposition installiert ist. Bei 2-Positions 6-Port-Ventilen geben die LEDs neben den Tasten Auskunft über die Ventilposition:
|
VALVE RIGHT | Durch Drücken der Taste schalten Sie das rechte Säulenschaltventil (falls ein Ventil installiert ist). Durch Drücken und Halten der Taste starten Sie die Funktion "Catch Valve", wenn ein VICI-Ventil in der rechten Ventilposition installiert ist. Bei 2-Positions 6-Port-Ventilen geben die LEDs neben den Tasten Auskunft über die Ventilposition:
|