Wann
Schaltventil ist defekt
Wechseln zwischen verschiedenen Ventiltypen
Erforderliche Teile
Vanquish-Schaltventil, das für Ihre Anwendung erforderlich ist
4 Schrauben
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T10
Vorbereitungen
Schalten Sie den Pumpenfluss ab.
Lösen Sie alle Verbindungen am Schaltventil.
Schalten Sie den Säulenthermostaten aus. Wenn der Säulenthermostat eingeschaltet ist, kann das Schaltventil während des Tauschs beschädigt werden.
Entfernen Sie die Verschlussfittinge noch nicht von den Ventilports des Ersatz-Schaltventils.
Ausbauen des Vanquish-Schaltventils
Lösen Sie die 4 Schrauben am Schaltventil. Bewahren Sie die Schrauben für den Einbau des neuen Schaltventils auf.
Ziehen Sie das Schaltventil vorsichtig aus dem Gehäuse. Um das Ventil leichter zu entfernen, schrauben Sie dazu einen Verschlussfitting in einen Ventilport.
Trennen Sie das Kabel vom Stecker auf der Rückseite des Schaltventils.
Wenn nach dem Tausch kein Ventil installiert wird
Dichten Sie den Kabelstecker mit einem wasserfesten Klebeband ab.
Schieben Sie das Kabel zurück ins Gehäuse.
Legen Sie die Abdeckung über die Öffnung des Ventilgehäuses.
Ziehen Sie die 4 Schrauben an der Abdeckung fest.
Installieren des Vanquish-Schaltventils
Schließen Sie das neue Schaltventil am Kabel an.
Schieben Sie das Kabel zurück ins Gehäuse.
Schieben Sie das Schaltventil vorsichtig ins Gehäuse hinein.
Prüfen Sie die Ausrichtung des Schaltventils: Port 3 muss nach oben zeigen.
Ziehen Sie die 4 Schrauben am Schaltventil mit einem Schraubendreher fest.
Entfernen Sie die Verschlussfittinge von den Ventilports.
Stellen Sie die Verbindungen je nach Erfordernis für Ihre Anwendung her.
Schalten Sie den Säulenthermostaten ein.
Prüfen Sie die Ventile visuell auf Undichtigkeit.
Führen Sie das Skript aus: D02 - Systemdichtigkeit testen (was getestet werden soll = Sampler). Dieses Skript testet auch die Säulenschaltventile auf Undichtigkeit.