Sie können VICI-Schaltventile nur dort tauschen, wo ein VICI-Ventilantrieb installiert ist. Um den VICI-Ventilantrieb zu installieren, wenden Sie sich an den Kundendienst von Thermo Fisher Scientific. Eine Übersicht des VICI-Schaltventils finden Sie unter Übersicht der Säulenschaltventile.
Voraussetzung
Der VICI-Ventilantrieb und der Adapterrahmen sind installiert (durch Servicetechniker erfolgt).
Wann
Schaltventil ist defekt
Wechseln zwischen verschiedenen Ventiltypen
Erforderliche Teile
VICI-Schaltventil, das für Ihre Anwendung erforderlich ist
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T10
Vorbereitungen
Schalten Sie den Pumpenfluss ab.
Lösen Sie alle Verbindungen am VICI-Schaltventil.
Entfernen Sie die Verschlussfittinge noch nicht von den Ventilports des Ersatz-Schaltventils.
Um den installierten Ventilkopf vom Ventilflansch zu entfernen, schrauben Sie einen Verschlussfitting in einen Ventilport und ziehen Sie den Ventilkopf mit Hilfe des Verschlussfittings nach vorn ab.
Wenn nach dem Tausch kein Ventil installiert wird
Lösen Sie die 4 Schrauben des Adapterrahmens.
Entfernen Sie den Adapterrahmen.
Legen Sie die Abdeckung über die Öffnung des Ventilgehäuses.
Ziehen Sie die 4 Schrauben an der Abdeckung fest.
Installieren des VICI-Schaltventils
Richten Sie die beiden Stifte auf der Rückseite des Ventilklemmrings an den entsprechenden Öffnungen im Ventilflansch aus.
Drücken Sie den Ventilkopf auf den Ventilflansch.
Um die Achse mit dem Ventilkopf auszurichten, halten Sie je nach Ventilposition die Taste VALVE LEFT oder VALVE RIGHT auf der Tastatur gedrückt. Die Funktion "Catch Valve" wird aktiviert und Sie können die Taste loslassen.
Wenn die Achse ausgerichtet ist, rastet der Ventilkopf in den Ventilflansch ein.
Entfernen Sie die Verschlussfittinge von den Ventilports.
Stellen Sie die Verbindungen je nach Erfordernis für Ihre Anwendung her.
Konfigurieren Sie das VICI-Schaltventil im Chromatographie-Datensystem.
Prüfen Sie die Ventile visuell auf Undichtigkeit.
Führen Sie das Skript aus: D02 - Systemdichtigkeit testen (was getestet werden soll = Sampler). Dieses Skript testet auch die Säulenschaltventile auf Undichtigkeit.