Die digitalen I/O-Ports (Dig I/O) können zur Übertragung von digitalen Signalen an externe Geräte, zum Beispiel einem Massenspektrometer, verwendet werden. Jeder Port verfügt über:
  • einen digitalen Eingang
  • einen Relaisausgang
Digital I/O-Port
Abbildung: Digital I/O-Port
Pin
Beschreibung - Signalname
1
Nicht verwendet
2
Relaisausgang — Relay_NC (NC = Normally Closed = Ruhekontakt)
3
Ground — GND
4
Digitaleingang — Input
5
Relaisausgang — Relay_COM
COM ist der gemeinsame Kontakt für NO und NC. Ist das Relais nicht aktiviert oder ist das Gerät ausgeschaltet, besteht eine Verbindung zwischen COM und NC. Ist das Relais aktiviert, besteht eine Verbindung zwischen COM und NO.
6
Relaisausgang — Relay_NO (NO = Normally Open = Arbeitskontakt)
In der folgenden Tabelle finden Sie die Zuordnung der Funktionen zu den Steckerpins und zur Farbe der Kabelader, die mit dem jeweiligen Pin verbunden ist.
Pin
Farbe Ader
Signalname
Signalpegel
Bemerkung
1
Rosa
Nicht verwendet
2
Grau
Relaisausgang — Relay_NC
Potentialfrei
0-24 V, 0-100 mA
Öffner
3
Grün
Ground — GND
Ground
Bezugspotential
4
Gelb
Digital input — Input
Eingang (low active):
Ein: 0-0.4 V
Aus: 2.2-5 V
Pullup-Widerstand: 47 kΩ bis 5 V
Digitaleingang; das Referenzpotential ist Ground. Beachten Sie folgende Hinweise:
  • Die maximale Eingangsspannung darf am Eingang +5 V in Bezug auf Ground nicht überschreiten.
  • Die minimale Eingangsspannung darf das Groundpotential nicht unterschreiten.
5
Weiß
Relaisausgang — Relay_COM
Potentialfrei
Mittelkontakt für NO und NC
6
Braun
Relaisausgang — Relay_NO
Potentialfrei
0-24 V, 0-100 mA
Schließer