Die Leistungsdaten des Säulenthermostaten sind wie folgt spezifiziert:
Art
Spezifikation
Druckbereich
Vanquish-Ventil: 50-1500 bar
VICI-Ventil C82: 50-1034 bar
VICI-Ventil C2, C2N: 50-345 bar
Temperaturbereich
Min.: 5 K über Raumtemperatur
Max.: 80 °C ohne installierte Ventile
Max.: 60 °C mit installierten Vanquish-Ventilen
Max.: 50 °C mit installierten VICI-Ventilen
Temperaturgenauigkeit
±0,5 °C
Temperaturstabilität
±0,05 °C
Temperaturpräzision
±0,1 °C
Aufwärmzeit
Von 35 °C auf 65 °C ±1 °C in weniger als 12 Minuten
Säulenschaltventile
Bis zu zwei Ventile:
Vanquish-Ventil: 2 Positionen, 6 Ports, 1500 bar
VICI-Ventil C82: 2 Positionen, 6 Ports, 1034 bar
VICI-Ventil C2: 2 Positionen, 6 Ports, 345 bar
VICI-Ventil C2N: 2 Positionen, 6 Ports, 345 bar
Weitere Informationen zu erhältlichen Säulenschaltventilen finden Sie unter Optionales Zubehör.
USB-Kommunikation
1 USB-Port (USB 2.0, Typ "B")
1 USB-Hub mit 3 Ports (USB 2.0, Typ "A")
E/A-Schnittstelle
2 Dig I/O-Ports (Mini-DIN), jeweils mit einem digitalen Eingang und einem Relaisausgang
System-Interlink
2 System Interlink-Ports (RJ45-8)
Materialien im Flussweg
Vanquish-Ventil: Keramik, DLC, Titan
VICI-Ventil C82: Edelstahl mit inerter Beschichtung, PAEK-Komposit
VICI-Ventil C2, C2N: PAEK, PAEK-Komposit
Kapillaren: MP35N (weitere Informationen finden Sie bei den Vorheizer-Spezifikationen)
Informationen zur chemischen Beständigkeit der Materialien können Sie der technischen Literatur entnehmen.
Passiver Vorheizer
Art
Spezifikation
Temperaturbereich
Wie Säulenraum
Materialien im Flussweg
MP35N
Biokompatibel
Ja
Erwärmtes Volumen
1 µL
Gesamtvolumen
6 µL