Wichtigste Anforderung an einen Säulenthermostaten für die Flüssigkeitschromatographie ist, dass die eingestellte Temperatur so konstant wie möglich gehalten wird. Durch das moderne Design des Säulenthermostaten ist es möglich, die Temperatur im Säulenraum auf ±0,1 °C konstant zu halten.
Der Temperaturstabilität kommt für das Erzielen guter Messergebnisse dabei eine größere Bedeutung zu, als der Temperaturgenauigkeit. Der Säulenthermostat bietet eine Temperaturstabilität von ±0,05 °C.
Heizelemente erwärmen die Luft im Säulenraum und die sich darin befindenden Komponenten auf die eingestellte Temperatur. Das optimierte Design ermöglicht einen gleichmäßigen Luftstrom.
Dadurch wird Folgendes sichergestellt:
  • Die Temperatur der stationären Phase bleibt über die gesamte Säulenlänge gleich.
  • Die Säule und der Eluent besitzen während der Trennung dieselbe Temperatur.
  • Die analytische Trennung erfolgt bei der eingestellten Temperatur.