Beachten Sie die folgenden allgemeinen Restrisiken, wenn Sie mit dem System arbeiten:
WARNUNG
Gefährliche Substanzen
Lösungsmittel, mobile Phasen, Proben und Reagenzien können giftige, krebserregende, erbgutschädigende, infektiöse oder anderweitig schädliche Substanzen enthalten. Der Umgang mit diesen Substanzen kann Gesundheits- und Sicherheitsrisiken darstellen.
  • Vergewissern Sie sich, dass Sie die Eigenschaften aller von Ihnen eingesetzten Substanzen kennen. Vermeiden Sie den Kontakt mit schädlichen Substanzen. Behandeln Sie Substanzen im Zweifelsfall wie eine gesundheitsschädliche Substanz.
  • Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung je nach Gefahr und folgen Sie der Guten Laborpraxis.
  • Verwenden Sie nur die Substanzmengen, die mindestens für die Probenanalyse erforderlich sind.
  • Vermeiden Sie den Umgang mit Lösungsmittelbehältern über Kopfhöhe.
  • Betreiben Sie das System nicht in einer brandgefährdeten Umgebung.
  • Vermeiden Sie die Ansammlung schädlicher Substanzen. Stellen Sie sicher, dass der Aufstellungsort gut belüftet ist.
  • Entsorgen Sie Abfälle gesundheitsschädlicher Substanzen umweltgerecht und entsprechend der lokalen Bestimmungen. Halten Sie bei der Entsorgung der Abfälle ein geregeltes und genehmigtes Verfahren ein.
WARNUNG
Biogefährdung
Biologisch gefährliches Material, zum Beispiel Mikroorganismen, Zellkulturen, Gewebe, Körperflüssigkeiten und andere biologische Stoffe können ansteckende Krankheiten übertragen. So vermeiden Sie Infektionen durch biologische Stoffe:
  • Behandeln Sie alle biologischen Substanzen als potentiell infektiös.
  • Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung je nach Gefahr und folgen Sie der Guten Laborpraxis.
  • Entsorgen Sie Abfälle von Biogefahrstoffen umweltgerecht und entsprechend der lokalen Bestimmungen. Halten Sie bei der Entsorgung der Abfälle ein geregeltes und genehmigtes Verfahren ein.
WARNUNG
Selbstentzündung von Lösungsmitteln
Lösungsmittel, deren Selbstentzündungstemperatur unter 150 °C liegt, können sich beim Kontakt mit heißen Oberflächen (zum Beispiel, aufgrund von Undichtigkeiten im Chromatographie-System) selbst entzünden.
Vermeiden Sie die Verwendung derartiger Lösungsmittel.
WARNUNG
Gefährliche Dämpfe
Mobile Phasen und Proben können flüchtige oder brennbare Lösungsmittel enthalten. Der Umgang mit diesen Substanzen kann Gesundheits- und Sicherheitsrisiken darstellen.
  • Vermeiden Sie die Ansammlung dieser Substanzen. Stellen Sie sicher, dass der Aufstellungsort gut belüftet ist.
  • Vermeiden Sie offenes Feuer und Funken.
  • Betreiben Sie das System nicht in einer Umgebung mit brennbaren Gasen und Dämpfen.
WARNUNG
Brennbare und Gefährliche Dämpfe
Brennbare oder gefährliche Dämpfe können aus schlecht verschlossenen Probengefäßen mit brennbaren oder flüchtigen Proben austreten und sich im Autosampler ansammeln. Dies birgt Gefahren für Gesundheit und Sicherheit und führt zu falschen Ergebnissen.
  • Verwenden Sie ausschließlich Probenfläschchen oder Mikrotiterplatten, die mit Hilfe von Verschlusskappen, Verschlussmatten, oder Verschlussfolien gasdicht verschlossen sind. Diese finden Sie in der aktuellen Übersicht der von Thermo Fisher Scientific empfohlenen Verschlüsse.
  • Prüfen Sie alle Probenfläschchen vor der Verwendung auf Risse oder Schäden. Verwenden Sie keine Probenfläschchen mit Rissen oder Beschädigungen.
VORSICHT
Austreten von Gefahrstoffen aus PEEK-Kapillaren
Einige Kapillaren im System sind aus PEEK gefertigt. Wenn PEEK-Kapillaren aufquellen oder von Säuren angegriffen werden, können sie undicht werden oder bersten. Bei Kontakt mit einigen Chemikalien, wie zum Beispiel Trichlormethan (CHCl3), Dimethylsulfoxid (DMSO) oder Tetrahydrofuran (THF) kann es zum Aufquellen des PEEKs kommen. Konzentrierte Säuren wie Schwefel- und Salpetersäure oder ein Gemisch aus Hexan, Ethylacetat und Methanol können PEEK angreifen.
  • Das Aufquellen oder der Kontakt stellen bei kurzen Spülzyklen jedoch kein Problem dar.
  • Weitere Informationen zur chemischen Beständigkeit von PEEK können Sie der technischen Literatur entnehmen.
VORSICHT
Allergische Reaktion
Einige Kapillaren im System sind aus der Nickel-Kobalt-Legierung MP35N™ gefertigt. Hautkontakt mit diesem Material kann bei Personen, die gegen Nickel/Kobalt empfindlich sind, gegebenenfalls eine allergische Reaktion hervorrufen.
VORSICHT
Funkenbildung durch elektrostatische Entladung
Lösungsmittel, die durch Kapillaren fließen, können sich selbsttätig statisch aufladen. Dieser Effekt tritt insbesondere in isolierenden Kapillaren und bei nicht-leitenden Lösungsmitteln (beispielsweise reinem Acetonitril) auf. Elektrostatische Entladung kann zu Funkenbildung führen und eine Brandgefahr darstellen.
Vermeiden Sie die Entstehung von statischer Elektrizität im Bereich des Chromatographie-Systems.