3b212a2b2d2e3a3c3d3e3f43g33h2c
Abbildung: Funktionsprinzip
Nr.
Beschreibung
1
Lösungsmittelschläuche: A und B
2
Flussgeregelte Pumpe mit identischen Pumpenblöcken (Lösungsmittelkanälen), A und B
2a
Pumpenblöcke A und B, jeder Pumpenblock mit:
2b
Arbeitszylinder
2c
Arbeitsdrucksensor
2d
Ausgleichszylinder
2e
Primärdrucksensor
Der Primärdruck ist der Druck im Pumpenkopf.
3
Flowmeter, je nach Kanal, mit:
3a
Flowmeter-Einlasskapillare (Kapillare vom Pumpenkopf)
3b
Flowmeter-Filter
3c
Automatisches Purge-Ventil mit Waste-Ablauf
3d
Fluss-Sensor
3e
Widerstandskapillare
3f
Systemdrucksensor
3g
Flowmeter-Ausgang mit fluidischem T-Stück (Pumpenausgang)
3h
Waste-Auslass
4
Kapillare zum System
Die Pumpe ist eine binäre Pumpe mit Flowmeter zur Flussregelung:
  • Jeder Pumpenblock hat einen Arbeitszylinder und einen Ausgleichszylinder. Die Zylinder sind in Serie geschaltet. Das Lösungsmittel durchläuft die Zylinder nacheinander.
  • Jeder Pumpenblock liefert den Fluss kontinuierlich.
    Der Arbeitszylinder fördert, während der Ausgleichszylinder gleichzeitig gefüllt wird. Der Ausgleichszylinder dient als Speicher und fördert, während der Arbeitszylinder den Saughub ausführt.
  • Die Sensoren im Flowmeter messen und regeln die Teilflüsse der Pumpenblöcke.
  • Die Teilflüsse werden im fluidischen T-Stück am Flowmeter-Ausgang zusammengeführt. Der zusammengeführte Fluss verlässt das Flowmeter mit dem eingestellten Gesamtfluss und der vorgegebenen Lösungsmittelzusammensetzung.