In der Tabelle sind die Sicherheitssymbole aufgeführt, die am System oder auf Aufklebern am System angebracht sind. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung, um eine Verletzungsgefahr für den Bediener und/oder Schäden am System zu vermeiden.
Symbol | Beschreibung |
|---|---|
Weist auf eine mögliche Gefährdung hin. Beachten Sie die Informationen in dieser Anleitung, um eine Verletzungsgefahr von Personen und/oder Schäden am Gerät zu vermeiden. | |
— Ο | Stromversorgung eingeschaltet Stromversorgung ausgeschaltet |
Bezeichnet einen Ein-/Ausschalter, der wechselweise als Ein- oder Aus-Taster für das System wirkt. | |
Bezeichnet einen Ein-/Ausschalter, der den System-Controller ein- oder ausschaltet. | |
Weist auf Wechselstrom hin. | |
Weist darauf hin, dass sich die Oberfläche während des Betriebs erhitzt. Berühren Sie diese Oberflächen nicht, solange diese noch heiß sind. | |
Weist auf eine mögliche Klemmgefahr hin. Halten Sie Abstand, um Verletzungen an den Händen zu vermeiden. | |
Weist auf einen Anschluss mit einer Schutzerdung hin Kann verwendet werden, um eine Vorrichtung zur Schutzerdung anzuschließen, zum Beispiel eine Säule. |