TIPP
Verwenden Sie nur bei Thermo Fisher Scientific bestellte SD-Karten, um die Kompatibilität der SD-Karte mit dem System Controller sicherzustellen.
Wann
Eine Meldung auf dem Vanquish User Interface fordert Sie auf, die SD-Karte zu tauschen.
Erforderliche Utensilien
  • Neue SD-Karte
  • Optional: Stift oder Schlitzschraubendreher
Vorbereitungen
  1. Booten Sie den System Controller und warten Sie, bis die Status-LED des System Controllers leuchtet.
  2. Prüfen Sie, ob die Meldung erneut erscheint. Wenn ja, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  3. Schalten Sie den System Controller über den Ein-/Ausschalter des System Controllers aus.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Um besser an alle Systemkomponenten zu kommen, entsperren Sie den Systemsockel mit den Systemsockelschlüsseln. So können Sie den Systemsockel etwas auf dem Arbeitstisch verschieben. Siehe Entsperren des Systemsockels.
  2. Schieben Sie den Systemturm in eine geeignete Position.
  3. Drücken Sie die SD-Karte ein wenig ein, bis die SD-Karte ausgegeben wird. Verwenden Sie hierzu einen Stift oder Schlitzschraubendreher, wenn nötig.
  4. Entfernen der SD-Karte
    Abbildung: Entfernen der SD-Karte
  5. Entfernen Sie die alte SD-Karte.
  1. Stecken Sie die SD-Karte hinein und beachten Sie Folgendes:
    • Korrekte Ausrichtung der Kerbe (siehe Abbildung)
    • Stecken Sie die SD-Karte gerade in das hinter der Aussparung liegende Innengehäuse, bevor Sie die Karte ganz einschieben.
Einstecken der SD-Karte
Abbildung: Einstecken der SD-Karte
  1. Schieben Sie den Systemturm zurück in Betriebsposition.
  2. Sperren Sie den Systemsockel mit den Systemsockelschlüsseln (siehe Sperren des Systemsockels).