Erlaubte Konzentrationen für das System:
Konzentration | Wert |
|---|---|
Pufferkonzentration | k.A. |
Chloridkonzentration: | Weniger oder gleich 1 mol/L Hohe Chlorid-Konzentration: Die Anwendungsdauer sollte möglichst kurz sein. Spülen Sie das System nach entsprechenden Anwendungen gründlich. |