Erlaubter pH-Bereich für das System:
Erlaubter pH-Bereich
Bemerkung
2-10
pH-Werte von 2: Die Anwendungsdauer sollte möglichst kurz sein. Spülen Sie das System nach entsprechenden Anwendungen gründlich.