Erforderliche Werkzeuge
Schere, um die Kabelabdeckung zurecht zu schneiden
Gehen Sie wie folgt vor
Verbinden Sie das Display-Netzkabel mit dem Display DC OUT 24V-Port am System Controller.
Befestigen Sie das Display-Datensignalkabel fingerfest am Display Data-Port des System Controllers.
Verlegen Sie das Display-Netzkabel und das Datensignalkabel in der Schiene.
Kürzen Sie die Kabelabdeckung mit der Schere auf eine Länge von 34 cm.
Drücken Sie die Kabelabdeckung fest in die Schiene.
Fixieren Sie den senkrechten Teil des Kabelstrangs in den Kabelhalterungen.
Schieben Sie den Systemturm zurück in Betriebsposition.
Sperren Sie den Systemsockel mit den Systemsockelschlüsseln (siehe Sperren des Systemsockels).