Folgende Anschlüsse befinden sich auf der kurzen Seite des System Controllers:
Anschlüsse auf der kurzen Seite
Abbildung: Anschlüsse auf der kurzen Seite
Nr.
Beschreibung
1
Typenschild
Gibt Auskunft über Seriennummer und Netzspannung.
2
Vanquish System Controller (VSC)-Port
Für den Anschluss an den Systemsockel.
3
System Interlink-Port
Für den Anschluss an den Systemsockel und an ein Modul im HPLC-System
4
USB-Port (Universal Serial Bus) (Stecker Typ "A")
Deaktiviert - Nicht verwenden
5
Local Area Network (LAN)-Port
Für den Anschluss an ein firmeninternes Netzwerk.
6
Hauptnetzschalter (Ein/Aus)
7
Netzbuchse
Die folgenden Anschlüsse und Steckplätze befinden sich auf der langen Seite des System Controllers:
Anschlüsse auf der langen Seite
Abbildung: Anschlüsse auf der langen Seite
Nr.
Beschreibung
1
Netzbuchse für das Display
2
Datensignal-Port für das Display
3
System Interlink-Ports
Deaktiviert
4
USB-Port (Stecker Typ "A")
Deaktiviert - Nicht verwenden
5
Schild mit Angabe von Teilenummer, Modulnamen und Revisionsnummer.
6
Storage Device (SD)-Kartensteckplatz
ACHTUNG
  • Verwenden Sie keine beschädigten Kommunikationskabel. Tauschen Sie das Kabel aus, wenn Sie den Verdacht haben, das Kabel sei beschädigt.
  • Verwenden Sie nur die von Thermo Fisher Scientific für den Anschluss des Systems angebotenen Anschlusskabel, um eine einwandfreie Funktion der Verbindung zu gewährleisten.
Erforderliche Teile
  • Netzkabel
  • Kurzes VSC-Kabel (Länge: 8 cm)
  • System-Interlink-Kabel (Länge: 50 cm)
  • Wenn Sie von Ihrem firmeninternen Netzwerk aus auf den System Controller zugreifen wollen: LAN-Kabel (Länge: 5 m)
Gehen Sie wie folgt vor
ACHTUNG
Kondensation im Gerät kann die Elektronik beschädigen.
  • Vergewissern Sie sich, dass sich das Kondenswasser vollständig verflüchtigt hat, bevor Sie die Geräte an das Stromnetz anschließen.
  • Besteht der Verdacht, dass sich Kondenswasser gebildet hat, lassen Sie das Gerät langsam akklimatisieren. Warten Sie, bis sich das Kondenswasser vollständig verflüchtigt hat, ehe Sie fortfahren.
  1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät über den Netzschalter ausgeschaltet ist.
  2. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Netzbuchse am Gerät.
  3. Verbinden Sie das andere Ende des Netzkabels mit einer geeigneten Stromquelle.
  1. Schließen das kurze VSC-Kabel an den VSC-Port des Systemsockels und an den VSC-Port des System Controllers an.
  2. Anschließen der VSC- und System-Interlink-Kabel
    Abbildung: Anschließen der VSC- und System-Interlink-Kabel
  3. ACHTUNG
    Schäden am Vanquish-Gerät
    Die System Interlink- und die LAN-Ports besitzen denselben Steckertyp. Wenn Sie zum Beispiel ein LAN-Kabel an einen System Interlink-Port eines Vanquish-Moduls anschließen, kann dies das Vanquish-Modul und den System Controller beschädigen.
    Verbinden Sie nur Ports desselben Schnittstellentyps.
  4. Schließen das System-Interlink-Kabel an den System Interlink-Port des Systemsockels und an den System Interlink-Port auf der kurzen Seite des System Controllers an.
  1. Verbinden Sie den anderen System Interlink-Port auf der kurzen Seite des System Controllers mit dem System Interlink-Port der Pumpe.
  1. Schließen Sie ein LAN-Kabel an den LAN-Port des System Controllers an.
  2. Schließen Sie die andere Seite des LAN-Kabels an den LAN-Port der Netzwerkkarte im Datensystemrechner, auf dem die Chromatographie-Software installiert ist.
  1. Schieben Sie den Systemturm zurück in Betriebsposition.
  2. Sperren Sie den Systemsockel mit den Systemsockelschlüsseln (siehe Sperren des Systemsockels).