Sie können das Display an der linken Seite von jedem Systemturmmodul montieren (wenn das Modul den Anforderungen unter Voraussetzung entspricht). Um das Display zu drehen, halten Sie auf der linken Seite einen Abstand von 10 cm ein.
Voraussetzung
Sie können das Display nur an Module montieren, die eine kantige Aussparung besitzen. Das Display kann nicht an Gehäusen mit einer U-förmigen Aussparung montiert werden.
Abbildung: Gehäuse mit Aussparungen (links: eckig, rechts: U-förmig)
Vorbereitungen
Packen Sie das Display aus.
TIPP
Bewahren Sie die Originalverpackung und alle Verpackungsmaterialien auf. Sie benötigen diese Dinge, wenn Sie das Display an einen anderen Ort transportieren möchten.
Erforderliche Teile
  • Display-Baugruppe mit:
    • 3 Torx™-Schrauben
    • Nutenstein
    • Gleitnutenstein
  • 12
    Abbildung: Gleitnutenstein und Nutenstein
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Gleitnutenstein
    2
    Nutenstein
  • Display-Sperre
  • Kabelabdeckung
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T10
Gehen Sie wie folgt vor
Wenn der Aufbau des Systems durch eine andere Person als einen Thermo Fisher Scientific-Servicetechniker erfolgt, folgen Sie den Schritten in diesem Kapitel.
  1. Prüfen Sie, ob das Display-Kabel wie unten gezeigt verläuft.
  2. 12
    Abbildung: Korrekter Verlauf des Display-Kabels
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Schwenkarm
    2
    Display-Kabel
  3. Wenn das Display-Kabel nicht wie in der Abbildung verläuft, drehen Sie das Display um den Schwenkarm im bzw. gegen den Uhrzeigersinn bis das Display-Kabel so verläuft wie oben gezeigt.
  4. Abbildung: Drehen des Displays um den Schwenkarm
  5. Lockern Sie die oberen 2 Schrauben und drehen Sie die untere Schraube am Display heraus, um den Nutenstein zu entfernen.
  6. Abbildung: Betroffene Schrauben am Display
  7. Schieben Sie den Gleitnutenstein des Displays von hinten in die linke Schiene des Moduls und ziehen Sie das Display bis zur Sperre nach vorne.
  8. 213
    Abbildung: Ziehen des Displays
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Display
    2
    Gleitnutenstein
    3
    Schiene
  9. Ziehen Sie die 2 Schrauben in den oberen zwei Bohrungen etwas an.
  10. Abbildung: Befestigen des Displays
  11. Schauen Sie nach der Aussparung auf der Innenseite der linken Gehäusewand.
  12. Abbildung: Aussparung
  13. Halten Sie den Nutenstein wie gezeigt auf der Höhe der Aussparung. Halten Sie den Nutenstein, so dass die Bohrungen im Nutenstein und im Gehäuse fluchten.
  14. Abbildung: Platzieren des Nutensteins
  15. Halten Sie den Nutenstein mit der rechten Hand und befestigen Sie ihn leicht mit der linken Hand von außen mit einer Schraube. Benutzen Sie dabei eine der Bohrungen, die in der Abbildung unten mit einem Kreis gekennzeichnet sind.
  16. Abbildung: Befestigen des Nutensteins
  17. Prüfen Sie, ob sich das Display in horizontaler Position befindet. Wenn nicht, korrigieren Sie die Ausrichtung des Displays wie folgt:
  1. Bewegen Sie das Display bis es waagrecht ist.
  2. Ziehen Sie die 3 Schrauben fest an.
  1. Wenn Sie das Display an das oberste Systemmodul montiert haben, klemmen Sie die Display-Sperre wie gezeigt an das Solvent Rack.
Abbildung: Display-Sperre