Erforderliche Teile
VSC-Ein- und Ausschalter
Erforderliche Werkzeuge
Zange
Optional: Schraubendreher, Torx T10
Gehen Sie wie folgt vor
Der Steckplatz für den System Controller befindet sich auf der Rückseite des Systemsockels.
Wenn der Aufbau des Systems durch eine andere Person als einen Thermo Fisher Scientific-Servicetechniker erfolgt, folgen Sie den Schritten in diesem Kapitel.
Um besser an alle Systemkomponenten zu kommen, entsperren Sie den Systemsockel mit den Systemsockelschlüsseln. So können Sie den Systemsockel etwas auf dem Arbeitstisch verschieben. Siehe Entsperren des Systemsockels.
Schieben Sie den Systemturm in eine geeignete Position.
Stecken Sie die SD-Karte hinein und beachten Sie Folgendes:
Korrekte Ausrichtung der Kerbe (siehe Abbildung)
Stecken Sie die SD-Karte gerade in das hinter der Aussparung liegende Innengehäuse, bevor Sie die Karte ganz einschieben.
Heben Sie den System Controller leicht an und schieben Sie ihn auf der Rückseite des Systemturms mit Kraft in den Systemsockel bis der System Controller mit einem Klick einrastet.
Falls der System Controller trotz kräftigem Druck nicht einrastet: Entfernen Sie die Halteklammer durch Lösen der 3 Schrauben mit dem Schraubendreher.
ACHTUNG
Beschädigung des System Controllers
Ohne Halteklammer kann der System Controller beim Anheben des Systems herunterfallen. Dadurch könnte der System Controller beschädigt werden.
Schließen Sie die Schnittstellenkabel an. Siehe Anschließen des System Controllers.
Wenn Sie den System Controller getauscht haben: Konfigurieren Sie Ihr System im Vanquish User Interface erneut. Informationen zu den Konfigurationsskripten finden Sie unter Vorbereiten des Systems für den ersten Betrieb.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Halteklammer |
2 | Schrauben |