Erforderliche Werkzeuge
Schlitzschraubendreher (optional)
Lösen der Transportsicherungsschraube
ACHTUNG
Wenn die Transportsicherungsschraube nicht korrekt gelöst wurde, funktioniert der Autosampler möglicherweise nicht richtig oder kann beschädigt werden. Vergewissern Sie sich immer, dass die Transportsicherungsschraube vollständig gelöst ist, bevor Sie den Autosampler einschalten.
Lösen Sie die Transportsicherungsschraube oberhalb der Nadeleinheit: Drehen Sie die unverlierbare Schraube gegen den Uhrzeigersinn mit Ihren Fingern, bis sie locker in ihrer Feder sitzt. Die Verwendung eines Schlitzschraubendrehers erleichtert gegebenenfalls das Drehen der Schraube.
Prüfen der Nadeleinheit
Nach Erfordernis:
Zustand des Autosamplers | Schritte |
|---|---|
Der Autosampler war während der Wartungsprozedur ausgeschaltet | Prüfen Sie, dass sich die Nadeleinheit leichtgängig bewegt: Schieben Sie die Nadeleinheit entlang des horizontalen Nadelantriebs in den Probenraum hinein. Siehe Bild unten. Wenn sich die Nadeleinheit leicht verschieben lässt, ist die Transportsicherungsschraube korrekt gelöst. |
Der Autosampler ist während der Wartungsprozedur eingeschaltet geblieben | Drücken Sie die Taste SERVICE, um die Nadeleinheit in den Probenraum zu bewegen. |
Einrichten der Nadeleinheit nach der Service-Position
Nach Erfordernis:
Zustand des Autosamplers | Schritte |
|---|---|
Der Autosampler war während der Wartungsprozedur ausgeschaltet | Die Nadeleinheit wird automatisch beim Einschalten des Autosamplers initialisiert. |
Der Autosampler ist während der Wartungsprozedur eingeschaltet geblieben | Abhängig davon, welche Service-Position genutzt wurde:
|