Gehen Sie nach dem Einbau der Probenschleife wie folgt vor:
Entsichern Sie die Nadeleinheit.
Prüfen Sie, dass sich die Probenschleife leichtgängig bewegt, indem Sie die Nadeleinheit in den Probenraum hinein schieben.
Wenn die Probenschleife an der Innenwand festhängt, bauen Sie die Probenschleife erneut aus und ein entsprechend den Schritten in diesem Abschnitt. Achten Sie darauf, dass die Probenschleife korrekt ausgerichtet ist und der Stecker mit der Kapillare auf 6 Uhr zeigt.
Bauen Sie die Isolierabdeckung ein.
Schalten Sie den Autosampler über den Hauptnetzschalter ein. Der Autosampler führt einen Selbsttest durch. Die Nadel wird initialisiert und justiert ihre Position.
Falls erforderlich, stellen Sie den Parameter Nominal Loop Volume manuell für die eingebaute Probenschleife ein. Beachten Sie die Volumen, die auf dem Schild der Probenschleife angegeben sind.
Beschreibung | Nominalvolumen der | Gesamtvolumen der |
---|---|---|
Probenschleife, 10 µL | 10 µL | 23 µL |
Probenschleife, 25 µL | 25 µL | 50 µL |
Probenschleife, 100 µL | 100 µL | 130 µL |
Bereiten Sie den Autosampler für den Betrieb vor. Siehe Vorbereiten des Systems für den Betrieb.