Wann
Vor Wartungsmaßnahmen oder für den Transport
ACHTUNG
Wenn die Nadeleinheit während Wartungsarbeiten oder einem Transport nicht gesichert ist, kann sie den Autosampler beschädigen. Sichern Sie die Nadeleinheit, wenn angewiesen, um Schäden am Autosampler zu vermeiden.
Erforderliche Werkzeuge
Schlitzschraubendreher (optional)
Vorbereitungen
Entfernen Sie die Isolierabdeckung. Siehe Entfernen der Isolierabdeckung.
Hochfahren der Nadeleinheit in Service-Position
Drücken Sie die Taste SERVICE auf der Tastatur einmal, um die Nadeleinheit aus dem Nadelsitz hoch in die erste Service-Position zu fahren.
Festziehen der Transportsicherungsschraube
Ziehen Sie die Sicherungsschraube oberhalb der Nadeleinheit mit den Fingern fest, bis sie sich nicht mehr weiter anziehen lässt. Die Verwendung eines Schlitzschraubendrehers erleichtert gegebenenfalls das Drehen der Schraube.
Abbildung: Festziehen der Transportsicherungsschraube