Der Drehteller ist in vier farblich gekennzeichnete Segmente eingeteilt: rot (R), grün (G), blau (B) und gelb (Y).
Jedes Segment ist in folgende Bereiche aufgeteilt:
  • Ablagefläche für einen Probenhalter oder eine Mikrotiterplatte
  • Zusatz-Fläschchenhalter mit drei Positionen für Probenfläschchen mit einem Volumen von bis zu 10 mL, wie Reagenzfläschchen
    Der Zusatz-Fläschchenhalter befindet sich in den jeweiligen Segmenten links von der Ablagefläche für Probenhalter bzw. Mikrotiterplatten.
Detailansicht eines Segments im Drehteller
Abbildung: Detailansicht eines Segments im Drehteller
Nr.
Beschreibung
1
Barcode-Label 'leer'
Label, das dem Barcodeleser anzeigt, dass das Segment leer ist
2
Farbkennzeichnung für das Segment (hier: R für das rote Segment)
3
Ablagefläche im Segment
Fläche, um einen Probenhalter oder eine Mikrotiterplatte zu platzieren
Mit Ausrichtungs-Ecken und -Punkten, um den Probenhalter oder die Mikrotiterplatte auszurichten
4
Zusatz-Fläschchenhalter
Für drei Probenfläschchen mit einem Volumen von bis zu 10 mL
5
Farbkennzeichnung für den Zusatz-Fläschchenhalter (hier: R1 zum Beispiel für die erste Fläschchenhalter-Position im roten Segment)