Der Probenraum des Autosamplers umfasst einen Drehteller mit vier farblich gekennzeichneten Segmenten; wobei jedes Segment zusätzlich mit einem Probenfläschchen-Halter für drei 10 mL-Probenfläschchen ausgestattet ist.
Der Autosampler kann Probenhalter und Mikrotiterplatten mit dem von der Society of Biomolecular Screening definierten Flächenmaß (SBS-Flächenmaß) aufnehmen.
Der Probenraum verfügt über folgende Ausstattungsmerkmale:
Probenraum-Thermostatisierung, siehe Probenraum-Thermostatisierung.
Erkennung und Verifizierung des Probenhalterformats, Erkennung von leeren Segmenten und Bestandsmanagement, siehe Probenhalterformat-Erkennung.