Wann
Um die Lösungsmittelschläuche zu entleeren, zum Beispiel, für Wartungs- oder Serviceprozeduren
Erforderliche Utensilien
Lösungsmittel, geeignet zum Ausspülen schädlicher Substanzen falls erforderlich
Gehen Sie wie folgt vor
Spülen Sie gegebenenfalls schädliche Substanzen aus, indem Sie die Pumpe mit einem geeigneten Lösungsmittel purgen.
Schrauben Sie den Deckel des Lösungsmittelbehälters ab und entfernen Sie den Deckel zusammen mit dem Lösungsmittelschlauch vom Behälter.
Starten Sie einen Purge-Zyklus wie erforderlich.
Stoppen Sie den Purge-Zyklus, sobald der Lösungsmittelschlauch leer ist.