Die Abbildung zeigt die wichtigsten Teile des Pumpenkopfs.
12345678910111213
Abbildung: Überblick über die Pumpenkopfteile
Nr.
Beschreibung
1
Pumpenkopf
2
Einlasskugelventil
3
Kolbendichtungen
4
Stützringe
5
Pumpenkopfdichtungen, für Schrauben der Hinterspülplatte (O-Ring-Dichtungen 6,5x1)
6
Pumpenkopfdichtungen, für Hinterspülplatten (O-Ring-Dichtungen 11x1,5)
7
Hinterspülplatten
8
Schrauben, Hinterspülplatten
9
Hinterspüldichtungen
10
Kolben
11
Schlauchverbinder für Hinterspülschläuche (schraubbar)
12
Auslasskugelventil
13
U-Rohr