Wann
  • Verschmutzung der Detektorelektroden
  • Eingeschränkte Funktion der Hinterspülung
Erforderliche Teile
Detektoreinheit Hinterspülung, bestehend aus Detektor und Trichter
Vorbereitungen
Drücken Sie zur Vorbereitung der neuen Detektor­einheit Hinter­spülung den Hinterspül­detektor in den Trichter. Achten Sie auf die Ausrichtung des Trichters.
1a1b2
Abbildung: Zusammensetzen der Teile für den Hinterspüldetektor
Nr.
Beschreibung
1a
Trichter (Unterseite)
1b
Trichter (Oberseite)
2
Hinterspüldetektor
Gehen Sie wie folgt vor
Entfernen der Detektoreinheit der Hinterspülung
Abbildung: Entfernen der Detektoreinheit der Hinterspülung
Nr.
Beschreibung
1
Trichter, Hinterspüldetektor
2
Hinterspüldetektor
3
Detektorkabel
4
Hinterspülschlauch
  1. Ziehen Sie den Hinterspülschlauch vom Hinterspüldetektor ab (Port mit der Kennzeichnung in).
  2. Ziehen Sie das Detektorkabel vom Port DROP DET ab.
  3. Fassen Sie die Detektoreinheit Hinterspülung am Trichter und ziehen Sie die Einheit nach oben.
  4. Drücken Sie die neue Detektor­einheit Hinter­spülung in die Pumpe.
  5. Abbildung: Einbauen der Detektoreinheit der Hinterspülung
  6. Schließen Sie den Hinterspülschlauch wieder am Hinterspüldetektor an (Port mit der Kennzeichnung in).
  7. Stecken Sie das Detektorkabel an den Port DROP DET an.
  1. Spülen Sie die Hinterspülung. Führen Sie das Skript aus: B01 - Flüssigkeiten/Lösungsmittel ändern (mit: Hinterspülflüssigkeit hinten und Nur aktualisieren = Aus).