Wann
In regelmäßigen Abständen
Wenn der Pumpenkopf bei der Wartung installiert wurde
Nach Tausch des Kopfes der Dosiereinheit
Erforderliche Utensilien
Spritze (12 mL)
Hinterspülflüssigkeit
Gehen Sie wie folgt vor
Ziehen Sie den Schlauch vom Hinterspüldetektor ab.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Hinterspüldetektor |
2 | Schlauchanschluss (Port mit der Kennzeichnung in) |
Führen Sie eine Spritze in das offene Schlauchende ein.
Damit die Flüssigkeit die Hinterspülung leicht passieren kann, ziehen Sie den Hebel der Hinterspülpumpe nach oben und halten Sie ihn mit einer Hand in dieser Position.
Ziehen Sie den Spritzenstößel heraus, um Flüssigkeit in die Spritze aufzuziehen.
Wenn sich circa 10 mL Flüssigkeit in der Spritze befinden, bewegen Sie den Hebel der Hinterspülpumpe in die Ausgangsstellung zurück.
Drücken Sie den Hinterspülschlauch zum Behälter oberhalb des Kopfs der Dosiereinheit so zusammen, dass dieser Schlauch blockiert wird.
Drücken Sie den Spritzenstößel leicht, so dass etwas Druck in der Hinterspülung aufgebaut wird.
Prüfen Sie, ob Flüssigkeit aus den Verbindungen der Hinterspülung, unter den Pumpenköpfen oder unterhalb des Kopfs der Dosiereinheit austritt.
Beobachtung | Abhilfe |
|---|---|
Es liegt eine Undichtigkeit an einer Verbindung vor | 1. Ziehen Sie undichte Verbindungen fest oder tauschen Sie diese aus. 2. Wiederholen Sie den Test. |
Es liegt eine Undichtigkeit unter den Pumpenköpfen vor | 1. Prüfen Sie, dass die Pumpenkopfdichtungen und Hinterspüldichtung korrekt eingebaut sind. 2. Wiederholen Sie den Test. |
Es liegt eine Undichtigkeit unterhalb des Kopfs der Dosiereinheit vor | 1. Prüfen Sie, dass der Kopf der Dosiereinheit korrekt installiert ist. Wenn die Undichtigkeit weiter auftritt, tauschen Sie den Kopf der Dosiereinheit. 2. Wiederholen Sie den Test. |
Es liegt keine Undichtigkeit vor | Entfernen Sie die Spritze und schließen den Schlauch wieder am Hinterspüldetektor an (am Port mit der Kennzeichnung in). |