Erforderliche Teile
Wie zutreffend:
  • Frisches Lösungsmittel
  • Isopropanol
  • Ethanol
Beachten Sie die folgenden Hinweise
Die folgenden Hinweise beziehen sich auf die konventionelle Verwendung des Vanquish-Systems wie in dieser Anleitung empfohlen, zum Beispiel unter Verwendung von hochwertigen Lösungsmitteln (mindestens UHPLC-Qualität oder LC/MS-Qualität), die häufig ausgetauscht werden:
  • Im Normalfall ist es ausreichend, die Pumpe regelmäßig mit frischem Lösungsmittel zu spülen.
  • Wenn Sie Wasser, Acetonitril oder Methanol für Ihre Chromatographie verwenden, sollten Sie die Pumpe ein Mal pro Woche spülen.
  • Mobile Phasen, die Salze, Puffersubstanzen und/oder andere Additive enthalten, sind grundsätzlich anfällig für organische Verschmutzung und/oder biologischen Abbau. Wenn Sie nichtflüchtige Pufferlösungen verwenden, beachten Sie Folgendes:
    • Mobile Phasen müssen vor ihrer Verwendung gefiltert werden.
    • Für einen einwandfreien Betrieb muss das System wöchentlich gespült werden, zum Beispiel mit > 60% Isopropanol oder Ethanol.
  • Passen Sie das Intervall an die verwendeten Lösungsmittel an.
TIPP
Ziehen Sie bei hartnäckiger Verschmutzung, zum Beispiel bei reproduzierbar auftretenden Störpeaks im Chromatogramm ohne Injektion einer Probe, eine schärfere Reinigungsprozedur in Betracht. Siehe Spülen bei hartnäckiger Verschmutzung.