ACHTUNG
Partikel und Luftblasen können die Systemfunktionalität beeinträchtigen
Einige Komponenten im System sind nach der Lagerung mit Isopropanol gefüllt.
  • Um Luftblasen (und Isopropanol) vor der erneuten Inbetriebnahme des Systems oder nach der Installation von zusätzlichen Komponenten in den Flusspfad auszuspülen, führen Sie das Skript aus: A02 - Autostart.
  • Um Isopropanol auszuspülen, verwenden Sie Lösungsmittel, die mit Isopropanol mischbar sind. Ist dies nicht der Fall, stellen Sie das Lösungsmittel schrittweise um.
Wann
  • Nach dem Einschalten des Systems
  • Nach der Installation von Komponenten in den Flusspfad
Benötigte Mengen an Lösungsmitteln und Hinterspülflüssigkeit
Benötigte Flüssig­keit
Verbrauch wäh­rend Aus­füh­rung des Skripts: A02 - Autostart
Verbrauch wäh­rend der Ana­ly­se
Anforderungen an die Flüssig­keiten
Lösungsmittel
Max. 10 mL je Lösungs­mittel­be­hälter
Abhängig von der Flussrate
Wenn Sie eine Komponente zum ersten Mal in Betrieb nehmen: Verwenden Sie Lösungsmittel, die mit Isopropanol mischbar sind. Ist dies nicht der Fall, stellen Sie das Lösungsmittel schrittweise um.
In allen anderen Fällen: Siehe Informationen zu Lösungsmitteln und Additiven.
Hinter­spül­flüs­sig­keit
Max. 10 mL
Circa 250 mL für 14 Tage
Siehe Füllen des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit.
Benötigte Mengen an Nadel-Waschflüssigkeit
Verbrauch wäh­rend Aus­füh­rung des Skripts: A02 - Autostart
Verbrauch wäh­rend der Ana­ly­se
Anforderungen an die Flüssig­keiten
Max. 10 mL
Verbrauch pro Nadel-Wasch­flüssig­keits­be­hälter und pro In­jektion1:
Siehe Füllen der Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit.
SWP
500 µL
WWP
400 µL
W
250 µL
1: Die Werte gelten für: 25-µL Probenschleife, Einstellungen im Chromatographie-Datensystem: direkte Injektion (Probenschleife in Bypass-Position), Standard-Wascheinstellungen.
Anmerkung: Der Verbrauch hängt von folgenden Faktoren ab: Probenschleifenvolumen, Säulengröße, Waschdauer, Workflow und Wasch­ge­schwin­dig­keit. Wenn Sie andere Einstellungen verwenden, können die Werte wesentlich höher liegen.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Überprüfen Sie den Füllstand aller Behälter, vor allem den im Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit. Stellen Sie sicher, dass die Mengen ausreichen für:
    • Skript A02 - Autostart (siehe Tabelle oben)
    • Erste Analyse (siehe Tabelle oben und addieren Sie den Verbrauch, der von der Flussrate Ihrer Anwendung abhängt).
  2. Schließen Sie die Türen aller Module im Vanquish Neo-System, soweit noch nicht geschehen.
  3. Wenn Sie den Lösungsmitteltyp ändern möchten: Um den Lösungsmitteltyp A/B einzustellen, führen Sie das Skript aus: A01 - Typen der Pumpenlösungsmittel einstellen.
  4. Dieser Schritt ist abhängig von der Situation:
    • Wenn Sie die zuvor installierte Säule verwenden: Prüfen Sie die Säulen-Konfiguration und passen Sie diese gegebenenfalls mit den Skripten an: A03 - Trennsäulentyp festlegen und A04 - Trennsäulenspezifikationen festlegen.
    • Wenn Sie eine neue, unbenutzte Säule installiert haben: Konfigurieren Sie die neue Säule mit den Skripten: A03 - Trennsäulentyp festlegen und A04 - Trennsäulenspezifikationen festlegen.
  5. Führen Sie das Skript mit oder ohne Diagnosefunktion (Dichtigkeitstest) aus: A02 - Autostart.
    Das Skript spült den Systemflusspfad bis zur Säulen-Einlasskapillare, testet den Systemrückdruck und führt optional einen Dichtigkeitstest durch.