Wenn Sie den Lösungsmitteltyp ändern möchten:
- Um den Lösungsmitteltyp A/B einzustellen, führen Sie das Skript aus: A01 - Typen der Pumpenlösungsmittel einstellen.
- Um das System zu spülen, führen Sie das Skript aus: B01 - Flüssigkeiten/Lösungsmittel ändern (mit den folgenden Parametern: Lösungsmittel A/B und Nur aktualisieren = Aus).