Wann
Passiver Vorheizer defekt
Erforderliche Teile
Passiver Vorheizer
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T10
Gehen Sie wie folgt vor
VORSICHT
Heiße Oberflächen
Der Säulenthermostat und der Vorheizer können heiß werden. Das Berühren von heißen Komponenten kann zu Verbrennungen führen. Lassen Sie den Säulenthermostaten und den Vorheizer abkühlen, bevor Sie Servicearbeiten ausführen.
  1. Entfernen Sie die Auslasskapillare des passiven Vorheizers vom Säuleneingang.
  2. Entfernen Sie die Einlasskapillare des passiven Vorheizers vom Autosampler oder Säulenschaltventil.
  3. Lösen Sie die zwei Schrauben und Unterlegscheiben am passiven Vorheizer mit dem Schraubendreher und entfernen Sie den passiven Vorheizer.
  4. Befestigen Sie den neuen passiven Vorheizer im Säulenraum. Siehe Installieren des passiven Vorheizers.