Die Netzteile der Geräte verfügen über einen weiten Eingangsspannungsbereich und können sich automatisch an jede Netzspannung innerhalb des spezifizierten Bereichs für die Geräte anpassen.
VORSICHT
Stromschlag oder Schäden am Gerät
Wird das Gerät an höhere oder niedrigere als die angegebenen Spannungen angeschlossen, kann dies zu Personenschäden oder Schäden am Gerät führen.
Schließen Sie das Gerät nur an die angegebene Netzspannung an.
Das Gerät kann durch kurze Spannungsunterbrechungen beeinträchtigt werden, wenn die Stromversorgung des Gerätes ausgeschaltet wird, um das Gerät vor einem unbestimmten Verhalten zu schützen. Bei Rückkehr der Versorgungsspannung startet die Stromversorgung das Gerät automatisch neu und eine erneute Verbindung zum Chromatographie-Datensystem ist nötig.